Sudan II
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(2,4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7, 1-((2,4-Dimethylphenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
A17613.14
A17613.22
A17613.14EA
36.78
EUR
A17613.14
A17613.22
Sudan II
Sudan II
CAS No.: 3118-97-6
Molecular Formula: C18H16N2O
Formula Weight: 276.34
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00003896
Vzorec:
C₁₈H₁₆N₂O |
Číslo MDL:
MFCD00003896 Číslo CAS: 3118-97-6 |