Tlačiť
L-Phenylalaninol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
183870010 183870050 183870250
ACRO183870010EA 44.93 EUR
ACRO183870010 ACRO183870050 ACRO183870250
L-Phenylalaninol 98%
L-Phenylalaninol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.21
Teplota varu: 278
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004732
Číslo CAS: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Specific optical rotation -21° to -25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %