Tlačiť
L-Phenylalaninol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
A11586.03 A11586.06 A11586.14
A11586.03EA 36.29 EUR
A11586.03 A11586.06 A11586.14
L-Phenylalaninol ≥98%
L-Phenylalaninol
Purity: 98% CAS No.: 3182-95-4 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 89-94° Beilstein Reference: 2208238 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00004732
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.21
Teplota varu: 278
Teplota tavenia: 89…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004732
Číslo CAS: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
OSN: 3259
ADR: 8 III