Tlačiť
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid Molecular_Biology dioxane_free
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: IPTG
A4773.0005 A4773.0025
A4773.0005EA 227.92 EUR
A4773.0005 A4773.0025
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid Molecular_Biology dioxane_free
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Vzorec: C₉H₁₈O₅S
Mw: 238.31
Teplota varu: 402
Teplota tavenia: 109.5…110.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063273
Číslo CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0