Tlačiť
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
I5502-10G I5502-1G I5502-5G
SIALI5502-10GEA 2013.64 EUR
SIALI5502-10G SIALI5502-1G SIALI5502-5G
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid, Sigma-Aldrich®
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Vzorec: C₉H₁₈O₅S
Teplota varu: 402 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 109,5…110.5 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063273
Číslo CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0