Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.8% D) + 0,03% TMS NMR
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
84113.0007EA 82.11 EUR
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.8% D) + 0,03% TMS NMR
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84.09
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 20.2 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Voda Max. 0,02 %