Methanol-D4 (98% D) with 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
84116.0010EA
112.39
EUR
84116.0010
Methanol-D4 (98% D) with 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec:
D₃COD Mw: 36,01 g/mol Teplota varu: 65,3 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –99 °C Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044637 Číslo CAS: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 OSN: 1230 ADR: 3 (6.1),II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water (HDO+D2O) | Max. 0.03 % |