Tlačiť
Docosanal 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33924.MD H33924.03
H33924.MDEA 121.77 EUR
H33924.MD H33924.03
Docosanal 98%
Docosanal
Vzorec: C₂₂H₄₄O
Mw: 324.593 g/mol
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780595
Číslo CAS: 57402-36-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Minimum 98