Tlačiť
Lenvatinib mesylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(3-Chloro-4-(3-cyclopropylureido)phenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulphonate
474520010 474522500
474520010.EA 575.21 EUR
474520010. 474522500.
Lenvatinib mesylate 98%
Lenvatinib mesylate
Vzorec: C₂₂H₂₃ClN₄O₇S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18633219
Číslo CAS: 857890-39-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %