Tlačiť
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, 4,4'-Azodibenzoic acid, 4,4'-Azodibenzoic Acid, 4,4'-(Diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid
474480010 474480050
474480010.EA 62.17 EUR
474480010. 474480050.
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₄
Teplota varu: 541°C (760mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00496621
Číslo CAS: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %