Tlačiť
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: BPADA, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride), 5,5'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(isobenzofuran-1,3-dione)
474470500 474472500
474470500.EA 85.72 EUR
474470500. 474472500.
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride
Vzorec: C₃₁H₂₀O₈
Mw: 520.49 g/mol
Teplota varu: 712°C (760mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00319167
Číslo CAS: 38103-06-9
EINECS: 253-781-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance almost white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %