Tlačiť
Aniline blue, water soluble
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: CI 42755
474360050 474360250
474360050.EA 58.16 EUR
474360050. 474360250.
Aniline blue, water soluble
Aniline blue
Vzorec: C₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036130
Číslo CAS: 28631-66-5
EINECS: 249-113-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance dark blue to dark brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 610 nm (in dilute HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.03