Tlačiť
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 69.8 EUR
474300050. 474300250. 474301000.
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt
Vzorec: C₅H₅KO₅
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064195
Číslo CAS: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %