Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
474080010
474082500
474080010.EA
393.35
EUR
474080010.
474082500.
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Hydroxypropylmethylcellulose
Vzorec:
C₃H₈O₂·xCH₄O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00131360 Číslo CAS: 9004-65-3 Merck Index: 13,04868 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Viscosity | 80 to 120 cP (2% in water) |