Tlačiť
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
474080010 474082500
474080010.EA 393.35 EUR
474080010. 474082500.
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Hydroxypropylmethylcellulose
Vzorec: C₃H₈O₂·xCH₄O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131360
Číslo CAS: 9004-65-3
Merck Index: 13,04868
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 80 to 120 cP (2% in water)