Tlačiť
Dibenzyl toluene mixture of isomers 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
473440010 473442500
473440010.EA 123.95 EUR
473440010. 473442500.
Dibenzyl toluene mixture of isomers 97%
Dibenzyl toluene
Vzorec: C₂₁H₂₀
Číslo MDL: MFCD01761976
Číslo CAS: 53585-53-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 % (total isomers)