Primuline sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
473420010
473420050
473420250
473420010.EA
60.97
EUR
473420010.
473420050.
473420250.
Primuline sodium salt
Primuline sodium salt
Vzorec:
C₂₁H₁₄N₃O₃S₃Na Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005798 Číslo CAS: 8064-60-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | yellow to brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 350 to 370 nm (C=10,water) |
Molar extinction coefficient | ≥19000 (c=10, water) |