Tlačiť
Minodronate monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
473351000 473355000
473351000.EA 181.71 EUR
473351000. 473355000.
Minodronate monohydrate 98%
Minodronate monohydrate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₇P₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00890772
Číslo CAS: 155648-60-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light pink powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %