Tlačiť
Kyselina dichloroctová 99%, technical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
473140010 473140025
473140010.EA 158.04 EUR
473140010. 473140025.
Kyselina dichloroctová 99%, technical
Kyselina dichloroctová
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₂
Teplota varu: 194°C (760mmHg)
Hustota: 1,56
Teplota vzplanutia: >112°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004223
Číslo CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
OSN: 1764
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance clear colorless to dark yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)