AmberChrom™ hydrogen form 50WX2 100-200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
472880025
472881000
472885000
472880025.EA
1584.04
EUR
472880025.
472881000.
472885000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX2 100-200 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00132722 Číslo CAS: 69011-22-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | white to yellow to orange beads |
Total exchange capacity | ≥0.6 eq/l (H form) |
Water retention capacity | 74 to 82 % (H form) |
Particle size | 100 to 200 mesh |