Tlačiť
Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
472610010 472610050
472610010.EA 44.93 EUR
472610010. 472610050.
Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04117775
Číslo CAS: 4837-38-1
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %