Tlačiť
Regorafenib 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide, BAY-73-4506
472550010 472551000
472550010.EA 867.23 EUR
472550010. 472551000.
Regorafenib 97%
Regorafenib
Vzorec: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16038047
Číslo CAS: 755037-03-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %