Tlačiť
Disíran didraselný 95%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
472460025 472465000
472460025.EA 322.85 EUR
472460025. 472465000.
Disíran didraselný 95%, pure
Disíran didraselný
Vzorec: K₂O₇S₂
Mw: 254.32
Teplota tavenia: 325
Hustota: 2.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011385
Číslo CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
OSN: 2923
ADR: 8 I
Merck Index: 13,07749
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white adhering crystalline powder
Water ≤5.0 %
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %