Tlačiť
Decoquinate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 6-Decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 6-Decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
472090010 472090050
472090010.EA 92.66 EUR
472090010. 472090050.
Decoquinate 98%
Decoquinate
Vzorec: C₂₄H₃₅NO₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673686
Číslo CAS: 18507-89-6
EINECS: 242-389-1
Merck Index: 13,02874
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 241°C to 245°C
Water ≤1 %