Tlačiť
Olsalazine Sodium 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Mordant Yellow 5, Disodium 5,5'-(Diazene-1,2-diyl)bis(2-hydroxybenzoate), 5,5'-Azobis(2-hydroxybenzoic acid sodium salt), 4,4'-Dihydroxyazobenzene-3,3'-dicarboxylic acid disodium salt
472060050 472060250
472060050.EA 123.14 EUR
472060050. 472060250.
Olsalazine Sodium 98%
Olsalazine Sodium
Vzorec: C₁₄H₈N₂Na₂O₆
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013300
Číslo CAS: 6054-98-4
EINECS: 227-975-7
Merck Index: 13,06911
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (1 g, 150°C)