Tlačiť
Neotame 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
471950010 471950050 471950250
471950010.EA 27 EUR
471950010. 471950050. 471950250.
Neotame 98%
Neotame
Vzorec: C₂₀H₃₀N₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09039056
Číslo CAS: 165450-17-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 88°C
Water ≤5 %