Tlačiť
Sivelestat sodium 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: ONO-5046, Sodium 2-(2-(4-(pivaloyloxy)phenylsulphonamido)benzamido)acetate tetrahydrate, N-{2-[({4-[2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]phenyl}sulphonyl)amino]benzoyl}glycine sodium salt, Sivelestat Sodium Tetrahydrate
471930010 471932500
471930010.EA 377.33 EUR
471930010. 471932500.
Sivelestat sodium 98%
Sivelestat sodium
Vzorec: C₂₀H₂₁N₂NaO₇S·4H₂O
Mw: 528.5 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01937969
Číslo CAS: 201677-61-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 72°C to 75°C
Water 13.0 to 14.0 %