Tlačiť
Kyselina trifluoroctová 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TFA
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 512.72 EUR
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Kyselina trifluoroctová 98%, pure
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114.02
Teplota varu: 72°C (760mmHg)
Teplota tavenia: -15
Hustota: 1.49
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
OSN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %