Tlačiť
20(S)-Protopanaxadiol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
471190250 471191000
471190250.EA 171.28 EUR
471190250. 471191000.
20(S)-Protopanaxadiol 96%
20(S)-Protopanaxadiol
Vzorec: C₃₀H₅₂O₃
Číslo MDL: MFCD12032048
Číslo CAS: 30636-90-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
Water ≤1.0 %