Tlačiť
(2-Aminophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminophenylacetic acid
471020010 471020050
471020010.EA 61.37 EUR
471020010. 471020050.
(2-Aminophenyl)acetic acid 98%
(2-Aminophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 344,4°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701521
Číslo CAS: 3342-78-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance almost white to orange to light brown crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 120°C to 127°C