Tlačiť
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Diamino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminomesitylene, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-diamine
471000250 471001000
471000250.EA 147.41 EUR
471000250. 471001000.
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Mw: 150.22
Teplota varu: 297.7°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010149
Číslo CAS: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow to light brown powder or crystals an/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 89°C to 93°C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %