Tlačiť
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Dimethylolbutyric Acid
470990250 470991000
470990250.EA 39.55 EUR
470990250. 470991000.
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₄
Teplota varu: 360°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190088
Číslo CAS: 10097-02-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Melting point 110°C to 118°C
Water ≤0.5 %