Tlačiť
Di-tert-butyloxalate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
470960050 470960250
470960050.EA 95.87 EUR
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Teplota varu: 229,3°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008806
Číslo CAS: 691-64-5
EINECS: 211-723-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C