Tlačiť
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
470930250 470931000
470930250.EA 44.12 EUR
470930250. 470931000.
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₃
Teplota varu: 164,3°C
Hustota: 1,09
Teplota vzplanutia: 55°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038100
Číslo CAS: 98298-66-9
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)