Tlačiť
Mitoxantrone dihydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Novantrone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)anthracene-9,10-dione dihydrochloride
470790010 470792500
470790010.EA 415.96 EUR
470790010. 470792500.
Mitoxantrone dihydrochloride 97%
Mitoxantrone dihydrochloride
Vzorec: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00242943
Číslo CAS: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06238
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance blue to black crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤6 %