Tlačiť
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
470660010 470660050
470660010.EA 95.87 EUR
470660010. 470660050.
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆F₄I₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001055
Číslo CAS: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %