Tlačiť
2-Propanol solution in water 70%, technical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
470610010 470610050 470610250
470610010.EA 27 EUR
470610010. 470610050. 470610250.
2-Propanol solution in water 70%, technical
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Hustota: 0,86
Teplota vzplanutia: 18°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance clear colorless liquid
Concentration 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF)
Water 29 to 31 %
Density 0.858 to 0.862 kg/l