Tlačiť
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
470490010 470490050
470490010.EA 99.74 EUR
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Vzorec: C₅H₉BrO
Mw: 165.04 g/mol
Teplota varu: 162°C (760mmHg)
Teplota vzplanutia: 62°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684290
Číslo CAS: 78385-26-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)