Tlačiť
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010 470460050
470460010.EA 58.97 EUR
470460010. 470460050.
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota varu: 279,2°C (760mmHg)
Teplota vzplanutia: 123°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159643
Číslo CAS: 5932-27-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Melting point 158°C to 160°C
Water ≤2 %