Tlačiť
Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Iminodiacetic acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl 2,2'-azanediyldiacetate
470450010 470450050
470450010.EA 51.34 EUR
470450010. 470450050.
Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Di-tert-butyl Iminodiacetate
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863672
Číslo CAS: 85916-13-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 38°C to 42°C