Tlačiť
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
470390010 470390050 470390250
470390010.EA 44.06 EUR
470390010. 470390050. 470390250.
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₈O₅
Mw: 184.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092317
Číslo CAS: 4282-32-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 108°C to 112°C