Tlačiť
2-Chloro-p-cresol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
470350050 470350250
470350050.EA 59.37 EUR
470350050. 470350250.
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 196°C (760mmHg)
Teplota vzplanutia: 86°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070639
Číslo CAS: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
OSN: 2669
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)