Tlačiť
Potassium indole-3-acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: K-IAA, 3-Indoleacetic acid potassium salt, Heteroauxine, Indol-3-ylacetic acid potassium salt, Indole-3-acetic acid potassium salt, Potassium 3-Indoleacetate
470280010 470280050 470280250
470280010.EA 36.14 EUR
470280010. 470280050. 470280250.
Potassium indole-3-acetate 98%
Potassium indole-3-acetate
Vzorec: C₁₀H₈KNO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066213
Číslo CAS: 2338-19-4
EINECS: 219-049-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to orange to green crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %