Tlačiť
Methyl-10-undecenoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
470250250 470251000
470250250.EA 32.12 EUR
470250250. 470251000.
Methyl-10-undecenoate 97%
Methyl-10-undecenoate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
Mw: 198.31
Teplota varu: 245°C
Teplota tavenia: -27.5
Hustota: 0.885
Teplota vzplanutia: 115°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016689
Číslo CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
OSN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)