Tlačiť
L-O-Phosphoserine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: H-Ser(PO₃H₂)-OH, H-Ser(PO3H2)-OH
470240010 470240050 470240250
470240010.EA 44.86 EUR
470240010. 470240050. 470240250.
L-O-Phosphoserine 98%
L-O-Phosphoserine
Vzorec: C₃H₈NO₆P
Mw: 185.07 g/mol
Teplota varu: 475.4°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065935
Číslo CAS: 407-41-0
EINECS: 206-986-0
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Melting point 170°C to 174°C
Specific optical rotation +4° to +6° (20°C, 589 nm) (2% in water)