Enalaprilat dihydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
470180010
470182500
470180010.EA
935.02
EUR
470180010.
470182500.
Enalaprilat dihydrate 95%
Enalaprilat dihydrate
Vzorec:
C₁₈H₂₄N₂O₅·2H₂O Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00941393 Číslo CAS: 84680-54-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | white to beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Water | 7 to 11 % |