Tlačiť
Enalaprilat dihydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
470180010 470182500
470180010.EA 935.02 EUR
470180010. 470182500.
Enalaprilat dihydrate 95%
Enalaprilat dihydrate
Vzorec: C₁₈H₂₄N₂O₅·2H₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00941393
Číslo CAS: 84680-54-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Water 7 to 11 %