Tlačiť
Dantrolene sodium hemiheptahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-(((5-(4-Nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)amino)imidazolidine-2,4-dione, sodium salt hydrate(2:2:7), Sodium Dantrolene, Dantrolene, 1-[(5-(p-Nitrophenyl)-furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt, Dantrium
469940050 469940250
469940050.EA 122.74 EUR
469940050. 469940250.
Dantrolene sodium hemiheptahydrate 98%
Dantrolene sodium hemiheptahydrate
Vzorec: C₂₈H₃₄N₈Na₂O₁₇
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00079130
Číslo CAS: 24868-20-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance yellow to orange to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 13.0 to 17.0 %