Tlačiť
Prulifloxacin 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
469840010 469840050
469840010.EA 87.44 EUR
469840010. 469840050.
Prulifloxacin 97%
Prulifloxacin
Vzorec: C₂₁H₂₀FN₃O₆S
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00864847
Číslo CAS: 123447-62-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance yellow to light orange to green powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %