Tlačiť
Fumaric acid monomethyl ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
469750050 469750250
469750050.EA 69.39 EUR
469750050. 469750250.
Fumaric acid monomethyl ester 97%
Fumaric acid monomethyl ester
Vzorec: C₅H₆O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063174
Číslo CAS: 2756-87-8
EINECS: 220-412-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white powder oe crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 145°C to 150°C