Tlačiť
5-Chloroquinoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
469740010 469740050
469740010.EA 66.49 EUR
469740010. 469740050.
5-Chloroquinoline 97%
5-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Mw: 163.61
Teplota vzplanutia: 263°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00239413
Číslo CAS: 635-27-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 28°C to 32°C