Tlačiť
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
469710010 469710050
469710010.EA 142 EUR
469710010. 469710050.
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
4-(Dimethylamino)butanoic acid
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044628
Číslo CAS: 693-11-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94 to 106 %